3-Amino-4,6-difluor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22567G1
AS22567G5
ACTIAS22567G1EA
0
CHF
ACTIAS22567G1
ACTIAS22567G5
3-Amino-4,6-difluor-1H-indazol
3-Amino-4,6-difluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅F₂N₃ |
MDL Number:
MFCD13191634 CAS-Nummer: 1197193-24-0 |