5-Fluor-3-iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1896G1
AS1896G5
ACTIAS1896G1EA
0
CHF
ACTIAS1896G1
ACTIAS1896G5
5-Fluor-3-iod-1H-indazol
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄FIN₂ MW: 262.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD06739145 CAS-Nummer: 858629-06-8 |