4-Fluor-3-iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30604G1 AS30604G5
ACTIAS30604G1EA 0 CHF
ACTIAS30604G1 ACTIAS30604G5
4-Fluor-3-iod-1H-indazol
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄FIN₂
MW: 262.0200 g/mol
MDL Number: MFCD07781590
CAS-Nummer: 518990-32-4