1H-Indazol-7-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2546G1
AS2546G25
AS2546G5
ACTIAS2546G1EA
0
CHF
ACTIAS2546G1
ACTIAS2546G25
ACTIAS2546G5
1H-Indazol-7-carbonsäure
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD06804572 CAS-Nummer: 677304-69-7 |