1H-Indazol-6-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50660G1
AS50660G5
ACTIAS50660G1EA
0
CHF
ACTIAS50660G1
ACTIAS50660G5
1H-Indazol-6-carbonsäure
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD06804571 CAS-Nummer: 704-91-6 |