Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50740G1
AS50740G5
ACTIAS50740G1EA
0
CHF
ACTIAS50740G1
ACTIAS50740G5
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD07371608 CAS-Nummer: 755752-82-0 |