Ethyl-1H-indazol-5-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1911G1
AS1911G5
ACTIAS1911G1EA
0
CHF
ACTIAS1911G1
ACTIAS1911G5
Ethyl-1H-indazol-5-carboxylat
Ethyl-1H-indazol-5-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03426220 CAS-Nummer: 192944-51-7 |