Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50734G1
AS50734G5
ACTIAS50734G1EA
0
CHF
ACTIAS50734G1
ACTIAS50734G5
Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD07371610 CAS-Nummer: 192945-49-6 |