Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21160G1 AS21160G25 AS21160G5
ACTIAS21160G1EA 0 CHF
ACTIAS21160G1 ACTIAS21160G25 ACTIAS21160G5
Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat
Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MDL Number: MFCD01138134
CAS-Nummer: 4498-68-4
EINECS: 224-795-0