3-Amino-7-chlor-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22566G1
AS22566G25
AS22566G5
ACTIAS22566G1EA
0
CHF
ACTIAS22566G1
ACTIAS22566G25
ACTIAS22566G5
3-Amino-7-chlor-5-nitro-1H-indazol
3-Amino-7-chloro-5-nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅ClN₄O₂ MW: 212.5932 g/mol |
MDL Number:
MFCD07385614 CAS-Nummer: 1197193-46-6 |