3-Amino-6-chlor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22565G1
AS22565G25
AS22565G5
ACTIAS22565G1EA
103
CHF
ACTIAS22565G1
ACTIAS22565G25
ACTIAS22565G5
3-Amino-6-chlor-1H-indazol
3-Amino-6-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆ClN₃ MW: 167.6000 g/mol |
MDL Number:
MFCD00047207 CAS-Nummer: 16889-21-7 EINECS: 240-925-9 |