3-Amino-4-chlor-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 87.3 CHF
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chlor-1H-indazol 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₆ClN₃
Melting Pt: 157…159 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00663139
CAS-Nummer: 20925-60-4