3-Amino-4-chlor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chloro-1H-indazol-3-amine
AS33414G1
AS33414G5
ACTIAS33414G1EA
0
CHF
ACTIAS33414G1
ACTIAS33414G5
3-Amino-4-chlor-1H-indazol
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆ClN₃ MW: 167.60 g/mol |
MDL Number:
MFCD00663139 CAS-Nummer: 20925-60-4 |