5-Amino-3-brom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromo-1H-indazol-5-amine
AS2511G1
AS2511G5
ACTIAS2511G1EA
0
CHF
ACTIAS2511G1
ACTIAS2511G5
5-Amino-3-brom-1H-indazol
5-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ MW: 212.500 g/mol |
MDL Number:
MFCD07781655 CAS-Nummer: 478837-59-1 |