3-Amino-6-brom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Bromo-1H-indazol-3-amine
AS2217G1
AS2217G25
AS2217G5
ACTIAS2217G1EA
0
CHF
ACTIAS2217G1
ACTIAS2217G25
ACTIAS2217G5
3-Amino-6-brom-1H-indazol
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ MW: 212.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD05665872 CAS-Nummer: 404827-77-6 |