3-Amino-5-brom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
AS22564G1 AS22564G25 AS22564G5
ACTIAS22564G1EA 0 CHF
ACTIAS22564G1 ACTIAS22564G25 ACTIAS22564G5
3-Amino-5-brom-1H-indazol
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212.05 g/mol
MDL Number: MFCD03426696
CAS-Nummer: 61272-71-7