6-Brom-3-iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12286G1 AS12286G5
ACTIAS12286G1EA 23 CHF
ACTIAS12286G1 ACTIAS12286G5
6-Brom-3-iod-1H-indazol
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrIN₂
MW: 322.9285 g/mol
MDL Number: MFCD07781599
CAS-Nummer: 885521-88-0