5-Brom-3-iod-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS8063G1
AS8063G5
ACTIAS8063G1EA
0
CHF
ACTIAS8063G1
ACTIAS8063G5
5-Brom-3-iod-1H-indazol
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrIN₂ MW: 322.9300 g/mol |
MDL Number:
MFCD07781637 CAS-Nummer: 459133-66-5 |