6-Brom-4-fluor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51010G1
AS51010G5
ACTIAS51010G1EA
0
CHF
ACTIAS51010G1
ACTIAS51010G5
6-Brom-4-fluor-1H-indazol
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD07781444 CAS-Nummer: 885520-23-0 |