4-Brom-7-fluor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS14277G1
AS14277G5
ACTIAS14277G1EA
0
CHF
ACTIAS14277G1
ACTIAS14277G5
4-Brom-7-fluor-1H-indazol
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,0225 g/mol |
MDL Number:
MFCD16658655 CAS-Nummer: 1186334-63-3 |