3-Brom-7-fluor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31998G1
AS31998G5
ACTIAS31998G1EA
0
CHF
ACTIAS31998G1
ACTIAS31998G5
3-Brom-7-fluor-1H-indazol
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD13193285 CAS-Nummer: 1257853-72-7 |