Methyl-6-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24648G1 AS24648G5
ACTIAS24648G1EA 0 CHF
ACTIAS24648G1 ACTIAS24648G5
Methyl-6-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Methyl-6-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
MDL Number: MFCD07781319
CAS-Nummer: 885518-49-0