Methyl-5-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
AS12263G1
AS12263G5
ACTIAS12263G1EA
0
CHF
ACTIAS12263G1
ACTIAS12263G5
Methyl-5-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Methyl-5-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD07371572 CAS-Nummer: 78155-74-5 |