Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12254G1 AS12254G5
ACTIAS12254G1EA 0 CHF
ACTIAS12254G1 ACTIAS12254G5
Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat
Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
MDL Number: MFCD11499017
CAS-Nummer: 192945-56-5