Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12119G1 AS12119G5
ACTIAS12119G1EA 0 CHF
ACTIAS12119G1 ACTIAS12119G5
Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat
Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
MDL Number: MFCD11045401
CAS-Nummer: 1086391-06-1