Methyl-3-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1645G1
AS1645G5
ACTIAS1645G1EA
0
CHF
ACTIAS1645G1
ACTIAS1645G5
Methyl-3-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Methyl-3-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03840642 CAS-Nummer: 885271-63-6 |