7-Brom-3-chlor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS10178G1
AS10178G5
ACTIAS10178G1EA
0
CHF
ACTIAS10178G1
ACTIAS10178G5
7-Brom-3-chlor-1H-indazol
7-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,4800 g/mol |
MDL Number:
MFCD06738285 CAS-Nummer: 885271-75-0 |