6-Brom-3-chlor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50940G1
AS50940G5
ACTIAS50940G1EA
0
CHF
ACTIAS50940G1
ACTIAS50940G5
6-Brom-3-chlor-1H-indazol
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,48 g/mol |
MDL Number:
MFCD06738283 CAS-Nummer: 885271-78-3 |