5-Brom-3-chlor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1441G1
AS1441G5
ACTIAS1441G1EA
0
CHF
ACTIAS1441G1
ACTIAS1441G5
5-Brom-3-chlor-1H-indazol
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,4800 g/mol |
MDL Number:
MFCD06738284 CAS-Nummer: 36760-19-7 |