4-Brom-6-chlor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21177G1 AS21177G5
ACTIAS21177G1EA 0 CHF
ACTIAS21177G1 ACTIAS21177G5
4-Brom-6-chlor-1H-indazol
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
MDL Number: MFCD07781352
CAS-Nummer: 885519-03-9