4-Brom-3-chlor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS10180G1
AS10180G5
ACTIAS10180G1EA
0
CHF
ACTIAS10180G1
ACTIAS10180G5
4-Brom-3-chlor-1H-indazol
4-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,4800 g/mol |
MDL Number:
MFCD09026985 CAS-Nummer: 1000343-46-3 |