1H-Indazol-5-boronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50899G1
AS50899G5
ACTIAS50899G1EA
0
CHF
ACTIAS50899G1
ACTIAS50899G5
1H-Indazol-5-boronsäure
1H-Indazole-5-boronic acid
Formel:
C₇H₇BN₂O₂ MW: 161,9537 g/mol |
MDL Number:
MFCD06739151 CAS-Nummer: 338454-14-1 |