1H-Indazol-7-boronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12274G1 AS12274G5
ACTIAS12274G1EA 0 CHF
ACTIAS12274G1 ACTIAS12274G5
1H-Indazol-7-boronsäurepinakolester
1H-Indazol-7-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MDL Number: MFCD08059264
CAS-Nummer: 915411-02-8