1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
AS22378G1
AS22378G5
ACTIAS22378G1EA
40
CHF
ACTIAS22378G1
ACTIAS22378G5
1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester
1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ MW: 244,0973 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368067 CAS-Nummer: 937049-58-6 |