5-Brombenzoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromobenzo[d]oxazole
AS31507G1
AS31507G5
ACTIAS31507G1EA
0
CHF
ACTIAS31507G1
ACTIAS31507G5
5-Brombenzoxazol
5-Bromobenzoxazole
Formel:
C₇H₄BrNO MW: 198,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095026 CAS-Nummer: 132244-31-6 |