3-Methoxypyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31788G1 AS31788G5
ACTIAS31788G1EA 0 CHF
ACTIAS31788G1 ACTIAS31788G5
3-Methoxypyridazin
3-Methoxypyridazine
Formel: C₅H₆N₂O
MDL Number: MFCD00234098
CAS-Nummer: 19064-65-4