3-Pyridazincarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50484G1
AS50484G5
ACTIAS50484G1EA
0
CHF
ACTIAS50484G1
ACTIAS50484G5
3-Pyridazincarbonsäure
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124.10 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646333 CAS-Nummer: 2164-61-6 |