4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31723G1 AS31723G5
ACTIAS31723G1EA 0 CHF
ACTIAS31723G1 ACTIAS31723G5
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon
Formel: C₄H₂Br₂N₂O
MDL Number: MFCD00023641
CAS-Nummer: 5788-58-9