4-Brom-1-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22657G1
AS22657G5
ACTIAS22657G1EA
58
CHF
ACTIAS22657G1
ACTIAS22657G5
4-Brom-1-phenyl-1H-pyrazol
4-Bromo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,0693 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234505 CAS-Nummer: 15115-52-3 |