5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31612G1
AS31612G5
ACTIAS31612G1EA
0
CHF
ACTIAS31612G1
ACTIAS31612G5
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O MW: 158.59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052538 CAS-Nummer: 27006-76-4 |