2-Chinoxalincarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20333G100 AS20333G25 AS20333G5
ACTIAS20333G100EA 248 CHF
ACTIAS20333G100 ACTIAS20333G25 ACTIAS20333G5
2-Chinoxalincarbonsäure
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00012334
CAS-Nummer: 879-65-2