Isochinolin-3-ylmethanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30906G1
AS30906G5
ACTIAS30906G1EA
0
CHF
ACTIAS30906G1
ACTIAS30906G5
Isochinolin-3-ylmethanol
Isochinolin-3-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₉NO |
MDL Number:
MFCD01859798 CAS-Nummer: 76884-34-9 |