1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-ol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22012G1 AS22012G25 AS22012G5
ACTIAS22012G1EA 93 CHF
ACTIAS22012G1 ACTIAS22012G25 ACTIAS22012G5
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-ol
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-ol
Formel: C₉H₁₂ClN₃O
MDL Number: MFCD05864736
CAS-Nummer: 89937-26-8