3-Chlor-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30171G1
AS30171G5
ACTIAS30171G1EA
0
CHF
ACTIAS30171G1
ACTIAS30171G5
3-Chlor-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazin
3-Chlor-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazin
Formel:
C₈H₁₀ClN₃ |
MDL Number:
MFCD05864735 CAS-Nummer: 66346-85-8 |