Pyrazolo[1,5-a]pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H35502.03
H35502.MD
H35502.03EA
250
CHF
H35502.03
H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridin ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin
Formel:
C₇H₆N₂ Siedepunkt: 37…39 °C (0.2 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08752622 CAS-Nummer: 274-56-6 |