Pyrazolo[1,5-a]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS8090G1
AS8090G5
ACTIAS8090G1EA
0
CHF
ACTIAS8090G1
ACTIAS8090G5
Pyrazolo[1,5-a]pyridin
Pyrazolo[1,5-a]pyridin
Formel:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD08752622 CAS-Nummer: 274-56-6 |