Pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS14321G1
AS14321G5
ACTIAS14321G1EA
0
CHF
ACTIAS14321G1
ACTIAS14321G5
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-carbonsäure
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,1454 g/mol |
MDL Number:
MFCD12828626 CAS-Nummer: 104468-87-3 |