Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS8092G1
AS8092G5
ACTIAS8092G1EA
0
CHF
ACTIAS8092G1
ACTIAS8092G5
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbonsäure
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00229214 CAS-Nummer: 16205-46-2 |