Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21448G1 AS21448G5
ACTIAS21448G1EA 63 CHF
ACTIAS21448G1 ACTIAS21448G5
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
MDL Number: MFCD06739057
CAS-Nummer: 63237-88-7