Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
AS12054G1 AS12054G5
ACTIAS12054G1EA 192 CHF
ACTIAS12054G1 ACTIAS12054G5
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD09752651
CAS-Nummer: 63237-84-3